missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Chromane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,4-Dihydro-2H-1-benzopyran |
| CAS | 493-08-3 |
| Molekylær formel | C9H10O |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 3,4-Dihydro-2H-1-benzopyran, Chromane |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10O/c1-2-6-9-8(4-1)5-3-7-10-9/h1-2,4,6H,3,5,7H2 |
| SMIL | C1COc2ccccc2C1 |
| IUPAC navn | 3,4-dihydro-2H-chromene |
| Molekylvægt (g/mol) | 134.17 |
| Formel vægt | 134.0732 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?