Få mere at vide
Chroman-2-carboxylsyre, TRC
Artikelnummer. 30367778
Skift visning
Mængde:
500 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30367778 500 mg
30349724 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30367778 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC427970500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chromane-2-carboxylic Acid
CAS 51939-71-0
Molekylær formel C10 H10 O3
Mængde 500 mg
Synonym 2H-1-Benzopyran-2-carboxylic acid, 3,4-dihydro-, 2-Chromancarboxylic acid (6CI), 3,4-Dihydro-2H-1-benzopyran-2-carboxylic acid, (±)-2-Chromancarboxylic acid, 3,4-Dihydro-1-benzopyran-2-carboxylic acid, Chromane-2-carboxylic acid
InChI formel InChI=1S/C10H10O3/c11-10(12)9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)13-9/h1-4,9H,5-6H2,(H,11,12)
SMIL OC(=O)C1CCc2ccccc2O1
IUPAC navn 3,4-dihydro-2H-kromen-2-carboxylsyre
Molekylvægt (g/mol) 178.18
Formel vægt 178.063