Få mere at vide
Chroman-2-carboxylsyre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Chromane-2-carboxylic Acid |
| CAS | 51939-71-0 |
| Molekylær formel | C10 H10 O3 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | 2H-1-Benzopyran-2-carboxylic acid, 3,4-dihydro-, 2-Chromancarboxylic acid (6CI), 3,4-Dihydro-2H-1-benzopyran-2-carboxylic acid, (±)-2-Chromancarboxylic acid, 3,4-Dihydro-1-benzopyran-2-carboxylic acid, Chromane-2-carboxylic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10O3/c11-10(12)9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)13-9/h1-4,9H,5-6H2,(H,11,12) |
| SMIL | OC(=O)C1CCc2ccccc2O1 |
| IUPAC navn | 3,4-dihydro-2H-kromen-2-carboxylsyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 178.18 |
| Formel vægt | 178.063 |