Få mere at vide
(Chroman-8-ylmethyl)amine, 90%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10422980 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10422980 1 g Glass bottle 1g
10381710 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10422980 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 432660010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 933727-40-3
Molekylvægt (g/mol) 163.22
MDL nummer MFCD17171385
InChI nøgle CPJFACCHHWIMEM-UHFFFAOYSA-N
Synonym chroman-8-ylmethyl amine, 2h-1-benzopyran-8-methanamine, 3,4-dihydro, 1-3,4-dihydro-2h-1-benzopyran-8-yl methanamine
PubChem CID 82596485
IUPAC navn 3,4-dihydro-2H-chromen-8-ylmethanamine
SMIL C1CC2=C(C(=CC=C2)CN)OC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (Chroman-8-ylmethyl)amine
CAS min % 88.0
CAS Max % 100.0
Farve Yellow
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 90%
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C10H13NO
Mængde 1 g
Formel vægt 163.22
Procent renhed ≥94.0%
Fysisk form Liquid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (Chroman-8-ylmethyl)amine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.