Få mere at vide
Chroman-6-carbonylchlorid, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10113034
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10113034 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10173074 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10113034 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC32802CB
Kemiske identifikatorer
CAS 55746-03-7
Molekylær formel C10H9ClO2
Molekylvægt (g/mol) 196.63
MDL nummer MFCD12198108
InChI nøgle DKSNWGZAMLPCLZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym chroman-6-carbonyl chloride, 3,4-dihydro-2h-1-benzopyran-6-carbonyl chloride, chromane-6-carbonyl chloride, 2h-1-benzopyran-6-carbonyl chloride,3,4-dihydro
PubChem CID 10442680
IUPAC navn 3,4-dihydro-2H-chromen-6-carbonylchlorid
SMIL C1CC2=C(C=CC(=C2)C(=O)Cl)OC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chroman-6-carbonyl chloride
CAS min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 196.63
Procent renhed 95%