Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Chromafix™ SB patron
Shop alle Macherey-Nagel produkter
Oversigt:
Adsorbentvægt: 230 mg
Adsorbentvægt: 460 mg
Adsorbentvægt: 920 mg
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Tekniske data
Tekniske data
| Grundmateriale | Silica |
| Oversigt | Adsorbentvægt: 920 mg |
| Til brug med (applikation) | Organiske syrer, koffein, saccharin |
| Partikelstørrelse | 45μ m |
| Sorbent | SB |
| Type | Chromafix SB patron |
| Porestørrelse | 60Å |
| Mængde | 50 Pakke |
| Overfladeareal (metrisk) | 500 m2 /g |