Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Chromafix™ SB patron
Artikelnummer. 10236571 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Skift visning
Oversigt:
Adsorbentvægt: 230 mg
Adsorbentvægt: 460 mg
Adsorbentvægt: 920 mg
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Oversigt Pakningsstørrelse
10236571 Adsorbentvægt: 920 mg Pakke med 50
10458981 Adsorbentvægt: 230 mg Pakke med 50
10053051 Adsorbentvægt: 460 mg Pakke med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10236571 Leverandør Macherey-Nagel™ Leverandørnr. 731836
På lager
Tekniske data
Grundmateriale Silica
Oversigt Adsorbentvægt: 920 mg
Til brug med (applikation) Organiske syrer, koffein, saccharin
Partikelstørrelse 45μ m
Sorbent SB
Type Chromafix SB patron
Porestørrelse 60Å
Mængde 50 Pakke
Overfladeareal (metrisk) 500 m2 /g