Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Chromafix™ SA patron
Artikelnummer. 10175041 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Skift visning
Oversigt:
Adsorbentvægt: 220 mg
Adsorbentvægt: 450 mg
Adsorbentvægt: 920 mg
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Oversigt Pakningsstørrelse
10175041 Adsorbentvægt: 220 mg Pakke med 50
10135091 Adsorbentvægt: 450 mg Pakke med 50
10145091 Adsorbentvægt: 920 mg Pakke med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10175041 Leverandør Macherey-Nagel™ Leverandørnr. 731831
Store besparelser og bedre adskillelse
Brug rabatkode 27992
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Tekniske data
Grundmateriale Silica
Oversigt Adsorbentvægt: 220 mg
Til brug med (applikation) Aminosyrer, Aminer, Klorofyl, PCB
Partikelstørrelse 45μ m
Sorbent SA
Type Chromafix SA patron
Porestørrelse 60Å
Mængde 50 Pakke
Overfladeareal (metrisk) 500 m2 /g