Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Chromafix™ PS-OH- patroner
Artikelnummer. 10796132 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Skift visning
Mængde:
50 Pakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10796132 50 Pakke Pakke med 50
1 options
Artikelnummer. 10796132 Leverandør Macherey-Nagel™ Leverandørnr. 731868
På lager
Tekniske data
Grundmateriale Stærk PS/DVB kationbytter, OH-form
Til brug med (applikation) Fjernelse eller koncentration af anioner fra vand, hvilket øger pH-værdien i sure prøver
Partikelstørrelse 100μ m
Type Chromafix PS-OH- Patron
Porestørrelse 100Å
Mængde 50 Pakke