Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Chromafix™ PS-H+ SPE patron
Artikelnummer. 12471718 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Skift visning
Sengens vægt:
430 g
900 g
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Sengens vægt Pakningsstørrelse
12471718 900 g Pakke med 50
10030332 430 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12471718 Leverandør Macherey-Nagel™ Leverandørnr. 731863
Store besparelser og bedre adskillelse
Brug rabatkode 27992
Se alle kampagner
På lager
Til fjernelse eller koncentration af kationer fra vand, sænkning af pH-værdien af basisprøver til standardprotokol. Macherey-Nagel™ Chromafix™ PS-H + SPE Cartridge er en polymerbaseret SPE-fase til RP- og ionkromatografi.
Disse polymer SPE-faser bruges til fjernelse af forstyrrende forbindelser og berigelse af analytterne i omvendt fase og ionkromatografi.
  • Stærk PS/DVB kationbytter, med H+ form kapacitet på 2,9 meq/g
  • Meget lav kvældningsgrad, derfor meget velegnet til kromatografi
  • Pålidelig funktion over hele pH-området fra 0 –14
  • Forbedrer kromatografisk adskillelse, hvis de interfererende komponenter overlapper analytten
  • Forbedrer kolonnens levetid, da forstyrrende komponenter kan blokere pakningen
Tekniske data
Grundmateriale Stærk PS/DVB kationbytter, H+ form
Sengens vægt 900 g
Til brug med (applikation) Fjernelse eller koncentration af kationer fra vand, der sænker pH-værdien af basiske prøver
Partikelstørrelse 100μ m
Type Chromafix PS-H + patron
Porestørrelse 100Å
Mængde 50 Pakke
Rørstørrelse L