Beskrivelse
Disse polymer SPE-faser bruges til fjernelse af forstyrrende forbindelser og berigelse af analytterne i omvendt fase og ionkromatografi.
- Stærk PS/DVB kationbytter, med H+ form kapacitet på 2,9 meq/g
- Meget lav kvældningsgrad, derfor meget velegnet til kromatografi
- Pålidelig funktion over hele pH-området fra 0 –14
- Forbedrer kromatografisk adskillelse, hvis de interfererende komponenter overlapper analytten
- Forbedrer kolonnens levetid, da forstyrrende komponenter kan blokere pakningen
Tekniske data
Tekniske data
| Grundmateriale | Stærk PS/DVB kationbytter, H+ form |
| Sengens vægt | 430 g |
| Til brug med (applikation) | Fjernelse eller koncentration af kationer fra vand, der sænker pH-værdien af basiske prøver |
| Partikelstørrelse | 100μ m |
| Type | Chromafix PS-H + patron |
| Porestørrelse | 100Å |
| Mængde | 50 Pakke |
| Rørstørrelse | M |