Tekniske data
| Grundmateriale | Stærk PS/DVB kationbytter, Ba2+ form |
| Sengens vægt | 280 mg |
| Til brug med (applikation) | Fjernelse af sulfationer fra vand |
| Partikelstørrelse | 100μ m |
| Type | Chromafix PS-Ba2+ patron |
| Porestørrelse | 100Å |
| Mængde | 50 Pakke |