Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Chromafix™ PS-Ag+ SPE patron
Artikelnummer. 10620732 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Porestørrelse:
100Å
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Artikelnummer. 10620732
Brand: Macherey-Nagel™ 731866
Kun null tilbage
Tekniske data
Grundmateriale PS/DVB copolymer
Kolonnetype SPE
Til brug med (applikation) RP og ionkromatografi
Partikelstørrelse 100μ m
Sorbent Chromafix PS-Ag+
Type SPE patron
Porestørrelse 100Å