Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Chromafix™ PS-Ag+ patroner
Artikelnummer. 10610732 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Skift visning
Mængde:
50 Pakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10610732 50 Pakke Pakke med 50
1 options
Artikelnummer. 10610732 Leverandør Macherey-Nagel™ Leverandørnr. 731865
På lager
Tekniske data
Grundmateriale Stærk PS/DVB kationbytter, Ag+ form
Til brug med (applikation) Fjernelse af halogenidioner fra vand
Partikelstørrelse 100μ m
Type Chromafix PS-Ag+ patron
Porestørrelse 100Å
Mængde 50 Pakke