Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Chromafix™ HR-XCW patron
Shop alle Macherey-Nagel produkter
Sengens vægt:
155 mg
240 mg
500 mg
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Tekniske data
Tekniske data
| Grundmateriale | Sfærisk PS/DVB copolymer |
| Sengens vægt | 240 mg |
| Til brug med (applikation) | Grundlæggende forbindelser som kvartære aminer, grundlæggende aktive ingredienser fra stærkt matrix-kontaminerede prøver |
| Partikelstørrelse | 45 eller 85μ m |
| Sorbent | Svag carboxylsyremodificeret polymer kationbytter |
| Type | Chromafix HR-XCW patron |
| Porestørrelse | 50 til 60Å |
| Mængde | 50 Pakke |
| Overfladeareal (metrisk) | 850 m2 /g |