Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Chromafix™ HR-XCW patron
Artikelnummer. 12757740 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Skift visning
Sengens vægt:
155 mg
240 mg
500 mg
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Sengens vægt unitSize
12757740 240 mg Pakke med 50
12767740 500 mg Pakke med 50
12798252 155 mg Pakke med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12757740 Leverandør Macherey-Nagel™ Leverandørnr. 731775
Tekniske data
Grundmateriale Sfærisk PS/DVB copolymer
Sengens vægt 240 mg
Til brug med (applikation) Grundlæggende forbindelser som kvartære aminer, grundlæggende aktive ingredienser fra stærkt matrix-kontaminerede prøver
Partikelstørrelse 45 eller 85μ m
Sorbent Svag carboxylsyremodificeret polymer kationbytter
Type Chromafix HR-XCW patron
Porestørrelse 50 til 60Å
Mængde 50 Pakke
Overfladeareal (metrisk) 850 m2 /g