Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Chromafix™ HR-XC patron
Artikelnummer. 12894301 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Skift visning
Sengens vægt:
155 mg
240 mg
500 mg
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Sengens vægt Pakningsstørrelse
12894301 500 mg Pakke med 50
12830961 155 mg Pakke med 50
12801041 240 mg Pakke med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12894301 Leverandør Macherey-Nagel™ Leverandørnr. 731757
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Tekniske data
Grundmateriale Sfærisk PS/DVB copolymer
Sengens vægt 500 mg
Til brug med (applikation) Grundlæggende aktive ingredienser fra stærkt matrix-kontaminerede prøver som f.eks. urin, plasma, serum, svampemidler fra fødevarer
Partikelstørrelse 45 eller 85μ m
Sorbent Benzensulfonsyre modificeret polymer kationbytter
Type Chromafix HR-XC patron
Porestørrelse 65 til 75Å
Mængde 50 Pakke
Overfladeareal (metrisk) 800 m2 /g