Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Chromafix™ HR-XAW patron
Artikelnummer. 12788252 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Skift visning
Sengens vægt:
155 mg
240 mg
500 mg
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Sengens vægt Pakningsstørrelse
12788252 500 mg Pakke med 50
12778252 240 mg Pakke med 50
12768252 155 mg Pakke med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12788252 Leverandør Macherey-Nagel™ Leverandørnr. 731773
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Tekniske data
Grundmateriale Sfærisk PS/DVB copolymer
Sengens vægt 500 mg
Til brug med (applikation) Perfluorerede overfladeaktive stoffer, sure forbindelser som sulfonater, aktive ingredienser fra stærkt matrix-kontaminerede prøver som f.eks. urin, plasma, serum
Partikelstørrelse 45 eller 85μ m
Sorbent Svagt basisk sekundær og tertiær ammoniumpolymer anionbytter
Type Chromafix HR-XAW patron
Porestørrelse 55 til 65Å
Mængde 50 Pakke
Overfladeareal (metrisk) 850 m2 /g