Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Chromafix™ HR-XA patron
Artikelnummer. 12824371 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Skift visning
Sengens vægt:
155 mg
240 mg
500 mg
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Sengens vægt Pakningsstørrelse
12824371 155 mg Pakke med 50
12804441 240 mg Pakke med 50
12814511 500 mg Pakke med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12824371 Leverandør Macherey-Nagel™ Leverandørnr. 731768
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Tekniske data
Grundmateriale Sfærisk PS/DVB copolymer
Sengens vægt 155 mg
Til brug med (applikation) Sure aktive ingredienser fra stærkt matrix-kontaminerede prøver som f.eks. urin, plasma, serum, phenolsyrer, sure herbicider
Partikelstørrelse 45 eller 85μ m
Sorbent Stærk quat. ammoniummodificeret polymer anionbytter
Type Chromafix HR-XA patron
Porestørrelse 55 til 65Å
Mængde 50 Pakke
Overfladeareal (metrisk) 850 m2 /g