Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Chromafix™ HR-P patron
Artikelnummer. 10678572 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Skift visning
Sengens vægt:
200 mg
330 mg
680 mg
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Sengens vægt Pakningsstørrelse
10678572 200 mg Pakke med 50
10368211 330 mg Pakke med 50
10246851 680 mg Pakke med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10678572 Leverandør Macherey-Nagel™ Leverandørnr. 731839
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Løs en række komponenter fra vand eller olie. Chromafix™ HR-P-patroner indeholder højporøs polystyren-divinylbenzen-adsorberende harpiks til SPE.
Funktioner
  • Meget porøs polystyren-divinylbenzen copolymer
  • Specifik overflade 1200 m2/g
  • Partikelstørrelse –50 100μ m
  • Meget høj bindingskapacitet, op til 30 procent af adsorbentvægten (til sammenligning: silicaadsorbenter ca. 3 procent)
Anbefalet anvendelse:
  • Aromatiske forbindelser
  • Fenoler fra vand
  • Nitroaromatics fra vand
  • Pesticider fra vand
  • PAH'er fra olie
Tekniske data
Sengens vægt 200 mg
Til brug med (applikation) Aromatiske forbindelser, phenoler fra vand, nitroaromatiske forbindelser fra vand, pesticider fra vand, PAH'er fra olie
Partikelstørrelse 50 til 100μ m
Sorbent HR-P
Type Chromafix HR-P patron
Mængde 50 Pakke
Harpikssammensætning Polystyren-divinylbenzen adsorberende harpiks
Overfladeareal (metrisk) 1200 m2 /g