Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Chromafix™ HR-P patron
Product Code. 10368211 Shop All Macherey-Nagel Products
Change view
Click to view available options
Sengens vægt:
200 mg
330 mg
680 mg
Unit Size:
Pakke med 50
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Sengens vægt unitSize
10368211 330 mg Pakke med 50
10246851 680 mg Pakke med 50
10678572 200 mg Pakke med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10368211 Supplier Macherey-Nagel™ Supplier No. 731840
Add to basket
Add to basket
Løs en række komponenter fra vand eller olie. Chromafix™ HR-P-patroner indeholder højporøs polystyren-divinylbenzen-adsorberende harpiks til SPE.
Funktioner
  • Meget porøs polystyren-divinylbenzen copolymer
  • Specifik overflade 1200 m2/g
  • Partikelstørrelse –50 100μ m
  • Meget høj bindingskapacitet, op til 30 procent af adsorbentvægten (til sammenligning: silicaadsorbenter ca. 3 procent)
Anbefalet anvendelse:
  • Aromatiske forbindelser
  • Fenoler fra vand
  • Nitroaromatics fra vand
  • Pesticider fra vand
  • PAH'er fra olie
Specifications
Sengens vægt 330 mg
Til brug med (applikation) Aromatiske forbindelser, phenoler fra vand, nitroaromatiske forbindelser fra vand, pesticider fra vand, PAH'er fra olie
Partikelstørrelse 50 til 100μ m
Sorbent HR-P
Type Chromafix HR-P patron
Mængde 50 Pakke
Harpikssammensætning Polystyren-divinylbenzen adsorberende harpiks
Overfladeareal (metrisk) 1200 m2 /g