Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Chromafix™ HR-P patron
Artikelnummer. 10246851 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Sengens vægt:
200 mg
330 mg
680 mg
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Artikelnummer. 10246851
Brand: Macherey-Nagel™ 731841
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Løs en række komponenter fra vand eller olie. Chromafix™ HR-P-patroner indeholder højporøs polystyren-divinylbenzen-adsorberende harpiks til SPE.
Funktioner
  • Meget porøs polystyren-divinylbenzen copolymer
  • Specifik overflade 1200 m2/g
  • Partikelstørrelse –50 100μ m
  • Meget høj bindingskapacitet, op til 30 procent af adsorbentvægten (til sammenligning: silicaadsorbenter ca. 3 procent)
Anbefalet anvendelse:
  • Aromatiske forbindelser
  • Fenoler fra vand
  • Nitroaromatics fra vand
  • Pesticider fra vand
  • PAH'er fra olie
Tekniske data
Sengens vægt 680 mg
Til brug med (applikation) Aromatiske forbindelser, phenoler fra vand, nitroaromatiske forbindelser fra vand, pesticider fra vand, PAH'er fra olie
Partikelstørrelse 50 til 100μ m
Sorbent HR-P
Type Chromafix HR-P patron
Mængde 50 Pakke
Harpikssammensætning Polystyren-divinylbenzen adsorberende harpiks
Overfladeareal (metrisk) 1200 m2 /g