Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Chromafix™ Tør (Na2SO4) patron
Artikelnummer. 10639771 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Skift visning
Sengens vægt:
780 mg
1500 mg
2800 mg
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Sengens vægt unitSize
10639771 1500 mg Pakke med 50
10639961 2800 mg Pakke med 50
10441282 780 mg Pakke med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10639771 Leverandør Macherey-Nagel™ Leverandørnr. 731853
På lager
Tekniske data
Grundmateriale Tør (Na2SO4)
Sengens vægt 1500 mg
Til brug med (applikation) Fjernelse af spor af vand fra organiske opløsninger
Type Chromafix Tør (Na2SO4) patron
Mængde 50 Pakke