Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Chromafix™ Tør (Na2SO4) patron
Shop alle Macherey-Nagel produkter
Sengens vægt:
780 mg
1500 mg
2800 mg
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Tekniske data
Tekniske data
| Grundmateriale | Tør (Na2SO4) |
| Sengens vægt | 780 mg |
| Til brug med (applikation) | Fjernelse af spor af vand fra organiske opløsninger |
| Type | Chromafix Tør (Na2SO4) patron |
| Mængde | 50 Pakke |