Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Chromafix™ C18 ec patron
Artikelnummer. 10184511 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Skift visning
Sengens vægt:
270 mg
530 mg
950 mg
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Sengens vægt Pakningsstørrelse
10184511 950 mg Pakke med 50
10348071 270 mg Pakke med 50
10535551 530 mg Pakke med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10184511 Leverandør Macherey-Nagel™ Leverandørnr. 731806
På lager
Tekniske data
Grundmateriale Silica
Kulstofbelastning 14%
Sengens vægt 950 mg
Til brug med (applikation) Ikke-polære forbindelser, aflatoksiner, amfetaminer, antibiotika, antiepileptika, barbiturater, koffein, lægemidler, konserveringsmidler, fedtsyrer, nikotin, PAH'er, pesticider, PCB'er, tungmetaller, vitaminer, meget velegnet til afsaltning af prøver
Partikelstørrelse 45μ m
Sorbent C18 ec
Type Chromafix C18 ec patron
Endcapped Ja
Porestørrelse 60Å
Mængde 50 Pakke
Overfladeareal (metrisk) 500 m2 /g