Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Chromafix™ C18 patron
Artikelnummer. p-8012070 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Sengens vægt:
240 mg
480 mg
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Artikelnummer. 10755952
Brand: Macherey-Nagel™ 731801
Only null left
Specifications
Grundmateriale Silica
Kulstofbelastning 14%
Sengens vægt 240 mg
Til brug med (applikation) Ikke-polære forbindelser, pesticider
Partikelstørrelse 45μ m
Sorbent C18
Type Chromafix C18 patron
Porestørrelse 60Å
Mængde 50 Pakke
Overfladeareal (metrisk) 500 m2 /g