Få mere at vide
Thermo Scientific™ Chromacol Hætteglasholdere
Artikelnummer. 11922585
Holder:
Hætteglas
Hætteglas (100)
Hætteglas (104)
Hætteglas (105)
Materiale:
Aluminium
Plast
Skum
Til brug med (udstyr):
11 mm yderdiameter hætteglas
12 mm yderdiameter hætteglas
15 mm yderdiameter hætteglas
22 til 23 mm ydre diameter hætteglas
22-23 mm OD hætteglas
8 mm yderdiameter hætteglas
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
Artikelnummer. 11922585
Brand: Thermo Scientific™ T25
Sørg for en sikker arbejdsstilling på laboratoriebænken og under transport med disse robuste hætteglasstativer.
Spar plads i køleskabet, samtidig med at du sikrer en sikker arbejdsstilling på bænken og under transport. Fås i forskellige materialer, farver og kapaciteter, Thermo Scientific™ Chromacol Hætteglasholdere opfylder en række forskellige anvendelsesbehov
Choose from an assortment of chemically resistant and fairly robust racks.
  • Aluminum and plastic models are temperature resistant from -90 to +121°C (-130 to +250°F)
  • Aluminum and plastic models are autoclavable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Vial Rack
Oversigt Vial Rack
Autoklaverbar Autoclavable
Farve Blue
Holder Hætteglas
Materiale Aluminium
Stillinger 25
Til brug med (udstyr) 12 mm yderdiameter hætteglas
Limited warranty period:
Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter.
Disclaimer to internal research use restriction:
Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.