Få mere at vide
Thermo Scientific™ Chromacol Hætteglasholdere
Artikelnummer. 10769304
Holder:
Hætteglas
Hætteglas (100)
Hætteglas (104)
Hætteglas (105)
Materiale:
Aluminium
Plast
Skum
Til brug med (udstyr):
11 mm yderdiameter hætteglas
12 mm yderdiameter hætteglas
15 mm yderdiameter hætteglas
22 til 23 mm ydre diameter hætteglas
22-23 mm OD hætteglas
8 mm yderdiameter hætteglas
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
Artikelnummer. 10769304
Brand: Thermo Scientific™ T10/20
Sørg for en sikker arbejdsstilling på laboratoriebænken og under transport med disse robuste hætteglasstativer.
Spar plads i køleskabet, samtidig med at du sikrer en sikker arbejdsstilling på bænken og under transport. Fås i forskellige materialer, farver og kapaciteter, Thermo Scientific™ Chromacol Hætteglasholdere opfylder en række forskellige anvendelsesbehov
Choose from an assortment of chemically resistant and fairly robust racks.
  • Aluminum and plastic models are temperature resistant from -90 to +121°C (-130 to +250°F)
  • Aluminum and plastic models are autoclavable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Vial Rack
Oversigt Vial Rack
Autoklaverbar Autoclavable
Farve White
Holder Hætteglas
Materiale Plast
Stillinger 10
Til brug med (udstyr) 22 til 23 mm ydre diameter hætteglas
Limited warranty period:
Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter.
Disclaimer to internal research use restriction:
Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.