Få mere at vide
Thermo Scientific™ Chromacol Hætteglasholdere
Artikelnummer. 10759114
Skift visning
Holder:
Hætteglas
Hætteglas (100)
Hætteglas (104)
Hætteglas (105)
Materiale:
Aluminium
Plast
Skum
Til brug med (udstyr):
11 mm OD-ampuller
12 mm OD-ampuller
12 mm yderdiameter hætteglas
15 mm OD-ampuller
22 til 23mm OD ampler
22-23 mm OD hætteglas
8 mm OD ampler
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Holder Materiale Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
10759114 Hætteglas (100) Plast 12 mm yderdiameter hætteglas Pakke med 5
11922585 Hætteglas Aluminium 12 mm OD-ampuller Hver
10235812 Hætteglas Aluminium 22-23 mm OD hætteglas Pakke med 5
10162882 Hætteglas Aluminium 15 mm OD-ampuller Pakke med 5
10494302 Hætteglas (104) Aluminium 11 mm OD-ampuller Pakke med 5
10122932 Hætteglas (105) Skum 12 mm OD-ampuller Pakke med 5
10529922 Hætteglas Skum 8 mm OD ampler Pakke med 5
10769304 Hætteglas Plast 22 til 23mm OD ampler Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 10759114 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. B100
Bestsellere. Megabesparelser.
Brug rabatkode 27997
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Sørg for en sikker arbejdsstilling på laboratoriebænken og under transport med disse robuste hætteglasstativer.
Spar plads i køleskabet, samtidig med at du sikrer en sikker arbejdsstilling på bænken og under transport. Fås i forskellige materialer, farver og kapaciteter, Thermo Scientific™ Chromacol Hætteglasholdere opfylder en række forskellige anvendelsesbehov
Vælg mellem et udvalg af kemisk resistente og ret robuste stativer.
  • Aluminium- og plastmodeller er temperaturbestandige fra -90 til +121 ºC (-130 til +250 ºF)
  • Aluminium- og plastmodeller kan autoklaveres
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Vial Racks
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Diverse
Holder Hætteglas (100)
Materiale Plast
Til brug med (udstyr) 12 mm yderdiameter hætteglas
Mængde 5
Produkttype Hætteglasstativ
Limited warranty period:
Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter.
Disclaimer to internal research use restriction:
Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.