Få mere at vide
Thermo Scientific™ Chromacol Hætteglasholdere
Beskrivelse
Spar plads i køleskabet, samtidig med at du sikrer en sikker arbejdsstilling på bænken og under transport. Fås i forskellige materialer, farver og kapaciteter, Thermo Scientific™ Chromacol Hætteglasholdere opfylder en række forskellige anvendelsesbehov
- Aluminium- og plastmodeller er temperaturbestandige fra -90 til +121 ºC (-130 til +250 ºF)
- Aluminium- og plastmodeller kan autoklaveres
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Hætteglasstativ |
| Oversigt | Hætteglasstativ |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Sølv |
| Holder | Hætteglas |
| Materiale | Aluminium |
| Stillinger | 28 |
| Til brug med (udstyr) | 22-23 mm OD hætteglas |
Limited warranty period:
Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter.
Disclaimer to internal research use restriction:
Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.