Få mere at vide
Thermo Scientific™ Chromacol Septum 12mm SILICONE/PTFE 1.43mm THICK
Beskrivelse
- 12mm Septa
- White silicone
- PTFE Seal
- Extrememly soft
- Supplied in packs of 500
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Udvendig | 12 mm |
| Materiale | Silicone |
| Tykkelse (metrisk) | 1.43 mm |