Få mere at vide
Thermo Scientific™ Chromacol™ GOLD-Grade Inert Vials and Inserts
Artikelnummer. p-8565020
Volumen (metrisk):
125μ L
0,2 ml
200 μl
250 μl
325 μl
1,2 ml
1,4 ml
2,0 ml
Lukkestørrelse:
8 mm
9 mm
11 mm
Type:
2 mL Crimp-glashætteglas, niveau 3
Hætteglas med kliklås
Krympetophætteglas
Pulled Point Indsæt
Skruegevindhætteglas
Unit Size:
Pakke med 100
Pakke med 1000
Pakke med 500
Product Code. 11573760
Brand: Thermo Scientific™ 01CVG
Only null left
Add to basket
Add to basket
Ensure sample security and integrity with inert vials that have the highest recovery rates, an ultra-low pH shift, and lowest alkali content.
Maximize your sample performance and have fewer failed assays with Thermo Scientific™ Chromacol™ GOLD-Grade Inert Glass Vials. These vials offer the most state-of-the-art technology in the industry for the analysis of critical low detection limit analytes, and when sample quality, reproducibility, security, and integrity are of upmost importance.
For easier sample handling and less risk of sample loss, the Chromacol GOLD-Grade Vials are the best-in-class choice for all chromatography users performing ultra-trace analysis.
Vælg det rigtige hætteglas til dine behov
  • 8 mm crimp-topforsegling minimerer eksponering mellem prøveopløsningsmiddel og septum
  • Neutral Borosilicate GOLD-Grade glas er et glas med lav ekspansion og høj renhed med en ekstrem lav koncentration af aktive steder for at beskytte dine analytter mod uønskede interaktioner
  • Præcisionsbearbejdede (glas eller PTFE) ærmer gør det muligt for hætteglassene at blive brugt i langt de fleste kommercielle autosamplere
GC og HPLC autosampler kompatibilitet*
Thermo Scientific™
Agilent™
Beckman™
Carlo Erba™
CTC™
Fisons™
PerkinElmer™
Shimadzu™
VWR™ (Merck)/Hitachi™
*Se den Thermo Scientific Katalog for kolonner og forbrugsvarer til autosampler-kompatibilitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Oversigt 0,1mL Sci-Vi Crimp Top Vial - GULD Grade Glas
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 6 mm
Materiale Glas
Volumen (metrisk) 125μ L
Volumen (metrisk) rest <1μ L
Produktlinje Chromacol Guld
Højde (metrisk) 32 mm
Mængde 500
Type 2 mL Crimp-glashætteglas, niveau 3
Lukkestørrelse 8 mm
Markeringssted Nej