Få mere at vide
Thermo Scientific™ Chromacol™ GOLD-Grade Inert Vials and Inserts
Artikelnummer. 11573760
Skift visning
Volumen (metrisk):
125μ L
0,2 ml
200 μl
250 μl
325 μl
1,2 ml
1,4 ml
2,0 ml
Lukkestørrelse:
8 mm
9 mm
11 mm
Produkttype:
2 mL Crimp-glashætteglas, niveau 3
Hætteglas med kliklås
Krympetophætteglas
Pulled Point Indsæt
Skruegevindhætteglas
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 1000
Pakke med 500
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Lukkestørrelse Produkttype unitSize
11573760 125μ L 8 mm 2 mL Crimp-glashætteglas, niveau 3 Pakke med 500
11553760 325 μl 8 mm Krympetophætteglas Pakke med 500
11543760 250 μl 8 mm Krympetophætteglas Pakke med 500
11543680 2,0 ml 8 mm Skruegevindhætteglas Pakke med 500
11503680 1,2 ml 8 mm Skruegevindhætteglas Pakke med 500
15232670 2,0 ml 9 mm Skruegevindhætteglas Pakke med 100
12631505 0,2 ml 9 mm Skruegevindhætteglas Pakke med 500
11533760 2,0 ml 11 mm Krympetophætteglas Pakke med 500
11503760 1,4 ml 11 mm Krympetophætteglas Pakke med 500
12611505 0,2 ml 11 mm Krympetophætteglas Pakke med 500
12306808 200 μl 11 mm Hætteglas med kliklås Pakke med 500
10570303 200 μl - Pulled Point Indsæt Pakke med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 11573760 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 01CVG
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ensure sample security and integrity with inert vials that have the highest recovery rates, an ultra-low pH shift, and lowest alkali content.
Maximize your sample performance and have fewer failed assays with Thermo Scientific™ Chromacol™ GOLD-Grade Inert Glass Vials. These vials offer the most state-of-the-art technology in the industry for the analysis of critical low detection limit analytes, and when sample quality, reproducibility, security, and integrity are of upmost importance.
For easier sample handling and less risk of sample loss, the Chromacol GOLD-Grade Vials are the best-in-class choice for all chromatography users performing ultra-trace analysis.
Vælg det rigtige hætteglas til dine behov
  • 8 mm crimp-topforsegling minimerer eksponering mellem prøveopløsningsmiddel og septum
  • Neutral Borosilicate GOLD-Grade glas er et glas med lav ekspansion og høj renhed med en ekstrem lav koncentration af aktive steder for at beskytte dine analytter mod uønskede interaktioner
  • Præcisionsbearbejdede (glas eller PTFE) ærmer gør det muligt for hætteglassene at blive brugt i langt de fleste kommercielle autosamplere
GC og HPLC autosampler kompatibilitet*
Thermo Scientific™
Agilent™
Beckman™
Carlo Erba™
CTC™
Fisons™
PerkinElmer™
Shimadzu™
VWR™ (Merck)/Hitachi™
*Se den Thermo Scientific Katalog for kolonner og forbrugsvarer til autosampler-kompatibilitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt 0,1mL Sci-Vi Crimp Top Vial - GULD Grade Glas
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 6 mm
Materiale Glas
Volumen (metrisk) 125μ L
Volumen (metrisk) rest <1μ L
Produktlinje Chromacol Guld
Mængde 500
Lukkestørrelse 8 mm
Markeringssted Nej
Højde (metrisk) 32 mm
Produkttype 2 mL Crimp-glashætteglas, niveau 3