Få mere at vide
Thermo Scientific™ Chromacol Economy Septa til GC instrumenter, 9mm økonomi GC septa
Shop alle Thermo Scientific produkter
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Beskrivelse
Thermo Scientific™ Chromacol Economy Septa tåler temperaturer op til 250 °C.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | 9mm Economy GC Septa |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 9 mm |
| Produktlinje | Chromacol |
| Certificeringer/compliance | Analysecertifikat (COA) |
| Type | Septa |
| Til brug med (udstyr) | GC Instrument, 9 mm Økonomi GC Septa |