Få mere at vide
Chromacol 24mm Seals for Vial Closures
Beskrivelse
Thermo Scientific™ Chromacol 24mm Seals are for use with EPA sampling vials.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | EPA Septa Silicone/PTFE, 24mm |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 24 mm |
| Materiale | PTFE, Silicone |
| Produktlinje | Chromacol |
| Lukkestørrelse | 24 mm |