Få mere at vide
Thermo Scientific™ Chromacol 12mm and 13mm Closures for Screw-Thread Vials
Farve:
Grøn
Rød
Sort
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Beskrivelse
Thermo Scientific™ Chromacol Hætteglaslukninger tilbydes med et udvalg af foringsmaterialer og -farver.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | 13 mm skruelåg forudmonteret type 8 gummi/PTFE-foring til 3,5-HRSV |
| Materiale (liner) | Gummi/PTFE |
| Farve | Sort |
| Materiale | Gummi |
| Produktlinje | Chromacol |
| Til brug med (udstyr) | Hætteglas med skruetråd |