Få mere at vide
Thermo Scientific™ Chromacol 12mm and 13mm Closures for Screw-Thread Vials
Artikelnummer. 10004012
Farve:
Green
Red
Sort
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Artikelnummer. 10004012
Brand: Thermo Scientific™ 13SC8RT1
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Thermo Scientific™ Chromacol Hætteglaslukninger tilbydes med et udvalg af foringsmaterialer og -farver.
Thermo Scientific™ Chromacol Hætteglaslukninger tilbydes med et udvalg af foringsmaterialer og -farver.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt 13 mm skruelåg forudmonteret type 8 gummi/PTFE-foring til 3,5-HRSV
Materiale (liner) Gummi/PTFE
Farve Sort
Materiale Gummi
Produktlinje Chromacol
Til brug med (udstyr) Hætteglas med skruetråd