Få mere at vide
ChromaCare™ LC-MS Økologisk Skyl, Probe Wash 2, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15852544 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
2.5 L
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
2.5 L
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15852544 2.5 L Ravfarvet glasflaske 2.5 L
1 options
Artikelnummer. 15852544 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. T001262500
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Forfremstillet og brugsklar vand-acetonitrilblanding (60:40) med 0,1 % myresyre tjener som en vaskeopløsning til at rense prøve- og væskekromatografi-injektionsprober. Almindeligvis brugt som en auto-sampler rengøringsopløsning i LC-MS.
  • Velegnet som rengøringsopløsning til at rense injektionsnålen på LC-instrumentet
  • Spar tid ved at bruge en hyldeblanding - færdiglavet for nemheds skyld
  • Hjælper med at opretholde rene prøvelinjer og reducere prøveoverførsel
  • Almindeligvis brugt som auto-sampler rengøringsopløsning i LC-MS
  • Pakket i 2,5L ravgul glasflaske
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 7732-18-5, 64-18-6, 75-05-8
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Water with 40% Acetonitrile and 0.1% Formic Acid
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 2.5 L
Fysisk form Væske