Få mere at vide
ChromaCare™ LC-MS Instrument Flush Solution
Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
1 l
2,5 l
Emballage:
Borosilikatglasflaske
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
2.5 L
Beskrivelse
- Designed by Thermo Scientific to maximize cleaning while preserving instrument integrity in Vanquish™ and UltiMate™ UHPLC systems with QQQ MS
- Comprised of a unique blend of polar protic and aprotic solvents for removing a wide variety of contaminants
- Particularly suitable for new LC/MS and UHPLC/MS installations to rapidly stabilize baseline
- A blend of 25% acetonitrile, 25% methanol, 25%, water, and 25% 2-propanol (IPA)
- Offered in 1L borosilicate bottles and 2.5L amber glass bottles
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | LC-MS Instrument Flush Solution |
| Emballage | Borosilikatglasflaske |
| CAS | 75-05-8; 67-56-1; 67-63-0; 7732-18-5 |
| Fysisk form | Væske |
| Farve | Farveløs |
| Mængde | 1 l |
| Procent renhed | 25% Acetonitrile, 25% Methanol, 25% Water, 25% 2-Propanol (IPA) |
| Grad | LC-MS |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- ChromaCare LC/MS Instrument Flush Solution
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H331-Giftig ved indånding.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- H370-Forårsager organskader.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P311-Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- MIXTURE LIST-Indeholder: Acetonitrile, Methanol, isopropanol