Få mere at vide
ChromaCare™ LC-MS Instrument Flush Solution
Artikelnummer. 15893187 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
1 l
2,5 l
Emballage:
Borosilikatglasflaske
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15893187 1 l Borosilikatglasflaske -
15803197 2,5 l Ravfarvet glasflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15893187 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. T111101000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
ChromaCare™ LC-MS Instrument Flush Solution is designed to prepare LC/MS instruments for start-up. By reducing background noise, this solution facilitates instrument installation and preventative maintenance routines. ∣ CAS: 75-05-8; 67-56-1; 67-63-0; 7732-18-5
  • Designed by Thermo Scientific to maximize cleaning while preserving instrument integrity in Vanquish™ and UltiMate™ UHPLC systems with QQQ MS
  • Comprised of a unique blend of polar protic and aprotic solvents for removing a wide variety of contaminants
  • Particularly suitable for new LC/MS and UHPLC/MS installations to rapidly stabilize baseline
  • A blend of 25% acetonitrile, 25% methanol, 25%, water, and 25% 2-propanol (IPA)
  • Offered in 1L borosilicate bottles and 2.5L amber glass bottles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt LC-MS Instrument Flush Solution
Emballage Borosilikatglasflaske
CAS 75-05-8; 67-56-1; 67-63-0; 7732-18-5
Fysisk form Væske
Farve Farveløs
Mængde 1 l
Grønne funktioner ACT Ecolabel (Silver)
Procent renhed 25% Acetonitrile, 25% Methanol, 25% Water, 25% 2-Propanol (IPA)
Grad LC-MS
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • ChromaCare LC/MS Instrument Flush Solution
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H370-Forårsager organskader.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P311-Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetonitrile, Methanol, isopropanol