Få mere at vide
ChromaCare™ LC-MS Biologics Flush Solution
Artikelnummer. 15793467 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
Emballage:
Amber Glass Bottle
Borosilicate Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15793467 2.5 L Amber Glass Bottle 2.5 L
15223075 1 L Borosilicate Glass Bottle 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15793467 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. MB124212
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Flush solution for cleaning blood, plasma, and urine samples from the chromatograph.
  • Suitable for flushing difficult to clean samples such as blood, plasma, and urine after vitamin D, hormone or drugs of abuse testing
  • Save time by using off-the-shelf blend — premade for convenience
  • Helps to reduce sample carryover
  • Packaged in 2.5L amber glass bottle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
pH 6 to 7
Kogepunkt 167°F
CAS 67-64-1, 75-05-8
Synonym isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
Procent renhed Pass Test (By GC-FID)
Grad LC-MS
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 45% 2-Propanol, 45% Acetonitrile, 10% Acetone
Emballage Amber Glass Bottle
Mængde 2.5 L
Fysisk form Liquid
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 45% Isopropyl Alcohol + 45% Acetonitrile + 10% Acetone
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P264-Vask ansigtet, hænderne og andre blottede hudområder grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetonitrile, Isopropyl alcohol, Acetone