Få mere at vide
ChromaCare™ LC-MS Biologics Flush Solution
Artikelnummer. 15223075 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
Emballage:
Amber Glass Bottle
Borosilicate Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15223075 1 L Borosilicate Glass Bottle 1 L
15793467 2.5 L Amber Glass Bottle 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15223075 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. MB1241
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Flush solution for cleaning blood, plasma, and urine samples from the chromatograph.
  • Suitable for flushing difficult to clean samples such as blood, plasma, and urine after vitamin D, hormone or drugs of abuse testing
  • Save time by using off-the-shelf blend — premade for convenience
  • Helps to reduce sample carryover
  • Packaged in 2.5L amber glass bottle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Absorbans ≤1.0 AU at 210nm, ≤1.0 AU at 220nm
Kemisk navn eller materiale 2-Propanol (45%), Acetonitrile (45%), and Acetone (10%) Solution
Navn note Mobile-phase solvent blend
pH 6 to 7
Farve Colorless
Kogepunkt 75°C
CAS 67-64-1, 75-05-8
Synonym isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
Procent renhed Pass Test (By GC-FID)
Grad LC-MS
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 45% 2-Propanol: 45% Acetonitrile: 10% Acetone
Emballage Borosilicate Glass Bottle
Tæthed 0.787 g/cm3
Mængde 1 L
Fysisk form Liquid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 45% Isopropyl Alcohol + 45% Acetonitrile + 10% Acetone
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P264-Vask ansigtet, hænderne og andre blottede hudområder grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetonitrile, Isopropyl alcohol, Acetone