Få mere at vide
ChromaCare™ LC-MS vandig skylning, probevask 1, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15842544 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
2.5 L
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
2.5 L
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15842544 2.5 L Ravfarvet glasflaske 2.5 L
1 options
Artikelnummer. 15842544 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. T001252500
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Brugsklar blanding af vand og 2 % acetonitril (v/v) fungerer som en vandig vaskeopløsning til at rense prøveprober og nåle på LC-instrumenter.
  • Velegnet til rengøring af prøveforberedelsesnåle og afløbsslanger på LC-instrument efter prøveudtagning
  • Spar tid ved at bruge en hyldeblanding— færdiglavet for nemheds skyld
  • Hjælper med at opretholde rene prøvelinjer og reducere prøveoverførsel
  • Pakket i 2,5L ravgul glasflaske
  • Supplerende til T001262500
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 75-05-8
Procent renhed 1.8 to 2.2% (Acetonitrile)
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Water with 2% Acetonitrile
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 2.5 L
Fysisk form Væske