Få mere at vide
Macherey-Nagel™ CHROMABOND™ XTR polypropylen SPE kolonner
Artikelnummer. 10216281 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Skift visning
Sengens vægt:
250 mg
500 mg
3 g
4,5 g
8,3 g
Kolonnekapacitet (metrisk):
1 ml
3 ml
15 ml
30 ml
45 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 30
Pakke med 50
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Sengens vægt Kolonnekapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
10216281 3 g 15 ml Pakke med 30
10545371 250 mg 1 ml Pakke med 100
10725952 4,5 g 30 ml Pakke med 30
10690532 500 mg 3 ml Pakke med 50
10286561 8,3 g 45 ml Pakke med 30
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Eluenter med for højt alkoholindhold forårsager en stigning i volumen af den vandige fase på CHROMABOND™ XTR. Her kunne søjlen blive overbelastet og den vandige fase fortrængt fra søjlen. I dette tilfælde skal der anvendes en kolonne med større kapacitet.
Artikelnummer. 10216281 Leverandør Macherey-Nagel™ Leverandørnr. 730489
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
Se alle kampagner
På lager
Eluenter med for højt alkoholindhold forårsager en stigning i volumen af den vandige fase på CHROMABOND™ XTR. Her kunne søjlen blive overbelastet og den vandige fase fortrængt fra søjlen. I dette tilfælde skal der anvendes en kolonne med større kapacitet.
Designet til konstant høj kvalitet fra batch til batch. Macherey-Nagel™ CHROMABOND™ XTR polypropylen SPE-søjler inkluderer kiselgur-fase til væske-væske-ekstraktion. Søjler har en stor porestørrelse og højt porevolumen til brug med højviskose vandige opløsninger. Volumener fra 1 –45mL.
Polypropylen SPE-søjler med et basismateriale af grovkornet kiselgur (også kendt som diatoméjord, hydromatrix, celite), med stor porestørrelse og højt porevolumen. pH-værdien af vandige opløsninger kan ændres på søjlen fra 1 13, –hvilket muliggør eluering af forskellige forbindelser i en prøve under optimerede forhold.
Anvendelse:
Til væske-væske ekstraktion af højviskose vandige opløsninger uden brug af skilletragt. Kolonner har høj vandbelastning uden gennembrud under eluering med organiske opløsningsmidler. De er også velegnede til at fjerne små mængder vand fra opløsningsmidler, der ikke er blandbare med vand.
  • Fysiologiske væsker (blod, plasma og serum) i klinisk kemi
  • Farvestoffer i tekstiler
  • Miljø- og fødevareanalyse
Fordele:
  • Hurtig, reproducerbar og økonomisk
  • Samtidig forberedelse af flere prøver
  • Ingen problemer med faseadskillelse —ingen dannelse af emulsioner
  • Høje inddrivelsesrater
  • Besparelse af tid og opløsningsmidler
  • Organiske opløsninger skal ikke tørres efter adskillelse
Tekniske data
Kolonnekapacitet (metrisk) 15 ml
Kolonnetype Polypropylen
Sengens vægt 3 g
Til brug med (applikation) Væske-væske udvinding
Sorbent Chromabond XTR
Type Chromabond XTR kolonne