Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Chromabond™ Slangeadapter
Artikelnummer. 12860771 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Skift visning
Mængde:
4 Pakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12860771 4 Pakke Pakke med 4
1 options
Artikelnummer. 12860771 Leverandør Macherey-Nagel™ Leverandørnr. 730387
Forventet forsendelse: 16-12-2026
Til brug med vakuummanifolder
CHROMABOND™ vakuummanifold til samtidig klargøring af op til 12 prøver. Manifolden består af et rektangulært glasskab med en vakuummåler og et polypropylenlåg, der kan holde søjlerne eller patronerne. De udskiftelige ventiler på låget muliggør individuel vakuumstyring for hver fastfase ekstraktionskolonne, hvis det er nødvendigt. Kabinettet er udstyret med et variabelt stativ med udskiftelige skillevægge, der accepterer en bred vifte af beholdere som reagensglas, målekolber, scintillationshætteglas, autosampler hætteglas, plastik hætteglas og mange flere. Vakuumet i kammeret kan justeres med kontrolventilen og aflæses fra måleren.
Tekniske data
Til brug med (udstyr) 3 og 6 mL glaskolonner, påføring af store prøvevolumener
Type Slangeadapter
Mængde 4 Pakke