Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Chromabond™ SiOH polypropylen SPE søjle BIG Pack
Artikelnummer. 10023883 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Skift visning
Kolonnekapacitet (metrisk):
6 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 250
Artikelnummer. Kolonnekapacitet (metrisk) unitSize
10023883 6 ml Pakke med 250
1 options
Artikelnummer. 10023883 Leverandør Macherey-Nagel™ Leverandørnr. 730075.250
Kun null tilbage
Tekniske data
Kolonnekapacitet (metrisk) 6 ml
Kolonnetype SPE
Partikelstørrelse 45μ m
Type Solid Phase Extraction Column
Porestørrelse 60Å
Overfladeareal (metrisk) 500 m2 /g