Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Chromabond™ SiOH polypropylen SPE kolonne
Shop alle Macherey-Nagel produkter
Kolonnekapacitet (metrisk):
1 mL
3 mL
6 mL
15 mL
45 mL
70 mL
Oversigt:
Adsorbentvægt: 100mg
Adsorbentvægt: 1g
Adsorbentvægt: 200mg
Adsorbentvægt: 500mg
Adsorberende vægt: 10g
Adsorberende vægt: 2g
Adsorberende vægt: 5g
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 100
Pakke med 20
Pakke med 30
Pakke med 50
Tekniske data
Tekniske data
| Grundmateriale | Silica |
| Kolonnekapacitet (metrisk) | 15 mL |
| Kolonnetype | SPE |
| Oversigt | Adsorberende vægt: 2g |
| Partikelstørrelse | 45μ m |
| Sorbent | Chromabond SiOH |
| Type | Solid Phase Extraction Column |
| Porestørrelse | 60μ m |
| Overfladeareal (metrisk) | 500 m2 /g |