Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Chromabond™ SiOH polypropylen SPE kolonne
Artikelnummer. 12746711 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Kolonnekapacitet (metrisk):
1 mL
3 mL
6 mL
15 mL
45 mL
70 mL
Oversigt:
Adsorbentvægt: 100mg
Adsorbentvægt: 1g
Adsorbentvægt: 200mg
Adsorbentvægt: 500mg
Adsorberende vægt: 10g
Adsorberende vægt: 2g
Adsorberende vægt: 5g
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 100
Pakke med 20
Pakke med 30
Pakke med 50
Artikelnummer. 12746711
Brand: Macherey-Nagel™ 730107
Kun null tilbage
Tekniske data
Kolonnekapacitet (metrisk) 6 mL
Kolonnetype SPE
Oversigt Adsorberende vægt: 2g
Partikelstørrelse 45μ m
Type Solid Phase Extraction Column
Porestørrelse 60μ m
Overfladeareal (metrisk) 500 m2 /g