Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Chromabond™ SiOH-glas SPE-søjle
Shop alle Macherey-Nagel produkter
Sengens vægt:
200 mg
500 mg
1 g
2 g
Kolonnekapacitet (metrisk):
3 ml
6 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 30
Pakke med 50
Tekniske data
Tekniske data
| Grundmateriale | Silica |
| Kolonnekapacitet (metrisk) | 3 ml |
| Kolonnetype | SPE |
| Sengens vægt | 200 mg |
| Partikelstørrelse | 45μ m |
| Sorbent | Chromabond SiOH |
| Type | Solid Phase Extraction Column |
| Porestørrelse | 60Å |
| Overfladeareal (metrisk) | 500 m2 /g |