Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Chromabond™ SB Polypropylen SPE Søjle BIG Pakke
Shop alle Macherey-Nagel produkter
Kolonnekapacitet (metrisk):
3 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Grundmateriale | Silica |
| Kolonnekapacitet (metrisk) | 3 mL |
| Kolonnetype | SPE |
| Partikelstørrelse | 45μ m |
| Type | Solid Phase Extraction Column |
| Porestørrelse | 60Å |
| Overfladeareal (metrisk) | 500 m2 /g |